Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner
BIOPHARMA
Produktkod. 17477583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
500 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17477583 150 mm -
17487583 500 mm Varje
17497583 750 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17477583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ES75150PN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner.
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med hjälp av Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner. Dessa kolumner har enkel anslutning, hög reproducerbarhet och utmärkta separationer. Våra Neo-kolonner ger en tryckkapacitet på 1500 bar, förbättrad konsistens från kolumn till kolumn och ökad effektivitet. Kolumnmediet tillverkas och väljs ut enligt höga standarder och packas vid högt tryck, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri, upplösning och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet som gör att du kan få större provtäckning och provinsikter. Click-and-Spray-formatet av EASY-Spray-kolonner möjliggör perfekta anslutningar till våra masspektrometrar varje gång.
Fördelarna med PepMap Neo kolumner
  • Briljant anslutning— EASY-Spray™ kolumner klickar lätt på plats.
  • Briljant reproducerbarhet— Exakta tillverkningsprotokoll för förpackningsmedia förbättrar konsistensen från kolumn till kolumn för reproducerbar analys varje dag.
  • Strålande separation— Packning med ultrahögt tryck ökar kolonnens effektivitet, vilket gör att du kan köra på upp till 1500 bar för förbättrad toppsymmetri och upplösning, vilket ger högre provkapacitet för fler provinsikter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumn, EASY-Spray™
Diameter (metrisk) 75μ m
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 22 000 psi (1 500 bar)
Partikelstorlek 2μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Enkel spray
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Beskrivning Easy-Spray™ PepMap™ Neo 2μ m C18 75μ m X 150 mm
För användning med (applikation) Bottom-up Proteomics LC-MS