Description
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med hjälp av Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner. Dessa kolumner har enkel anslutning, hög reproducerbarhet och utmärkta separationer. Våra Neo-kolonner ger en tryckkapacitet på 1500 bar, förbättrad konsistens från kolumn till kolumn och ökad effektivitet. Kolumnmediet tillverkas och väljs ut enligt höga standarder och packas vid högt tryck, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri, upplösning och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet som gör att du kan få större provtäckning och provinsikter. Click-and-Spray-formatet av EASY-Spray-kolonner möjliggör perfekta anslutningar till våra masspektrometrar varje gång.
Fördelarna med PepMap Neo kolumner
- Briljant anslutning— EASY-Spray™ kolumner klickar lätt på plats.
- Briljant reproducerbarhet— Exakta tillverkningsprotokoll för förpackningsmedia förbättrar konsistensen från kolumn till kolumn för reproducerbar analys varje dag.
- Strålande separation— Packning med ultrahögt tryck ökar kolonnens effektivitet, vilket gör att du kan köra på upp till 1500 bar för förbättrad toppsymmetri och upplösning, vilket ger högre provkapacitet för fler provinsikter.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolumn, EASY-Spray™ |
| Diameter (metrisk) | 75μ m |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Max. Tryck | 22 000 psi (1 500 bar) |
| Partikelstorlek | 2μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 450 m2 /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Show More |