Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano &Kapillärsändare
Produktkod. 16662037 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,02 mm
0,075 mm
Sändare: 10μ m ID
Sändare: 15μ m ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
16662037 0,075 mm -
15176864 0,02 mm Varje
16652037 0,02 mm -
15968997 0,02 mm Varje
17204513 Sändare: 10μ m ID Paket med 2
17214513 Sändare: 15μ m ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16662037 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ES992
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna lättanvända spruta i din känsliga LC-MS-separering av protein och peptider med nano- och kapillär-LC.
Anslut din nano- eller kapillärkolonn till din Thermo Scientific™ masspektrometrar (MS) lättare att använda Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano & Kapillärsändare. Nano- och kapilläremittrarna fungerar som en kolonnoberoende spruta, vilket möjliggör införande av lågt flöde från nano- och kapillärkolonner utan besvärlig hantering av traditionella spraynålar. Det finns två versioner av sändare tillgängliga: med och utan integrerade överföringsledningar. Dessa sprutor är idealiska för protein- och peptidseparation med nano- och kapillär-HPLC.
För känslig protein- och peptidseparation med nano- och kapillär-HPLC
Dessa sändare erbjuder enkel anslutning till Thermo Scientific™ MAbPac™ och Accucore™ nano- och kapillärkolonner för förbättrad separation och MS-detektion av proteiner, peptider och mnoklonala antikroppar (mAbs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat EASY-Spray Emitter
Diameter (metrisk) 0,075 mm
Inkluderar Transferlinje: 75μ m ID x 50 cm Längd
Längd (metrisk) 500 mm
Produktlinje Enkel spray
Förpackningsmaterial Uppackad
Kolumntyp Sändare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.