Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano &Kapillärsändare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd denna lättanvända spruta i din känsliga LC-MS-separering av protein och peptider med nano- och kapillär-LC.
Anslut din nano- eller kapillärkolonn till din Thermo Scientific™ masspektrometrar (MS) lättare att använda Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano & Kapillärsändare. Nano- och kapilläremittrarna fungerar som en kolonnoberoende spruta, vilket möjliggör införande av lågt flöde från nano- och kapillärkolonner utan besvärlig hantering av traditionella spraynålar. Det finns två versioner av sändare tillgängliga: med och utan integrerade överföringsledningar. Dessa sprutor är idealiska för protein- och peptidseparation med nano- och kapillär-HPLC.
För känslig protein- och peptidseparation med nano- och kapillär-HPLC
Dessa sändare erbjuder enkel anslutning till Thermo Scientific™ MAbPac™ och Accucore™ nano- och kapillärkolonner för förbättrad separation och MS-detektion av proteiner, peptider och mnoklonala antikroppar (mAbs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Kapillär EASY-Spray Emitter |
| Diameter (metrisk) | Sändare: 15μ m ID |
| Inkluderar | Utan överföringslinje |
| Produktlinje | Enkel spray |
| Kolumntyp | Sändare |
| Typ | Kapillär EASY-Spray Emitter, Kultyp utan överföringsledning |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.