Läs mer
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano &Kapillärsändare
Beskrivning
Använd denna lättanvända spruta i din känsliga LC-MS-separering av protein och peptider med nano- och kapillär-LC.
Anslut din nano- eller kapillärkolonn till din Thermo Scientific™ masspektrometrar (MS) lättare att använda Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano & Kapillärsändare. Nano- och kapilläremittrarna fungerar som en kolonnoberoende spruta, vilket möjliggör införande av lågt flöde från nano- och kapillärkolonner utan besvärlig hantering av traditionella spraynålar. Det finns två versioner av sändare tillgängliga: med och utan integrerade överföringsledningar. Dessa sprutor är idealiska för protein- och peptidseparation med nano- och kapillär-HPLC.
- Available in nanoflow and microflow formats to meet a wider range of tuning requirements
- Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ fitting makes installation easy
- Precision positioned glass emitter for excellent spray performance
- Integrated zero-dead-volume unions ensure reliability
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | EASY-Spray Emitter |
| Diameter (metrisk) | 0.02 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Produktlinje | Easy Spray |
| Förpackningsmaterial | Unpacked |
| Kolumntyp | Emitter |
| Typ | EASY-Spray Emitter w/ Transfer Line |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.