Läs mer
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Easy-Tear-funktion för enklare öppning och försegling
- Inga sterila skärinstrument krävs för att öppna påsen
- Låg partikelgenerering vid öppning via Easy-Tear
- Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
- Exceptionell mikrobiell barriär
- Även kompatibel med gammastrålning, V2H2O och EtO sterilisering
- Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
lätt rivpåse, lätt rivbar steril påse, rivbar steril påse, steril påse
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Sterilisering av farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| nr per ärende | 1000 |
| Visa mer |