Läs mer
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200003921 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
13,4 tum
17,7 tum
19,7 tum
25,6 tum.
35,4 tum
47,2 tum
Kapacitet (engelska):
80,9 oz.
183,2 oz.
262 oz.
438 oz.
814 oz.
1709 oz.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Kapacitet (engelska)
17802477 13,4 tum 80,9 oz.
17842467 17,7 tum 183,2 oz.
17852467 19,7 tum 262 oz.
17862467 25,6 tum. 438 oz.
17872467 35,4 tum 814 oz.
17882467 47,2 tum 1709 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17802477 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer SBMGETHS0813
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa är utformade för att uppfylla de strängaste kraven vid sterilisering av kritisk farmaceutisk utrustning och komponenter. Levererar enastående prestanda när det gäller renhet, material och tätningshållfasthet, samt utmärkta mikrobiella barriäregenskaper.
  • Easy-Tear-funktion för enklare öppning och försegling
  • Inga sterila skärinstrument krävs för att öppna påsen
  • Låg partikelgenerering vid öppning via Easy-Tear
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
  • Exceptionell mikrobiell barriär
  • Även kompatibel med gammastrålning, V2H2O och EtO sterilisering
  • Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
lätt rivpåse, lätt rivbar steril påse, rivbar steril påse, steril påse
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Sterilisering av farmaceutisk utrustning och komponenter
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
nr per ärende 1000
Tjocklek (engelska) 8 mil
Längd (engelska) 13,4 tum
Bredd (engelska) 7,9 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 80,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 2.4 L
Längd (metrisk) 34 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Tjocklek (metrisk) 203μ m