Läs mer
3M™ Easy Trap™ Easy Trap Duster Lakan
Produktkod. 17108710
Change view
Mått (L x B):
127 x 152 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17108710 127 x 152 mm
1 options
Produktkod. 17108710 Leverantör 3M™ Easy Trap™ Leverantörsnummer 7100104251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    1044.53 SEK / 2 rullar
    Save 915.47 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
För borttagning av damm, smuts och sand
  • Fångar och håller sex gånger mer damm, smuts, sand och hår än traditionella moppar
  • Lågt luftmotstånd minskar arbetarens trötthet
  • Fungerar i våta miljöer och på de flesta horisontella ytor
  • Ökar produktiviteten utan att kompromissa med rengöringsstandarderna
  • Perforerade rullar tillåter användare att anpassa arkstorleken, vilket minskar avfallet
  • Hjälper till att minska risken för spridning av bakterier och bakterier
  • Innehåller minst 60 % återvunnet innehåll
  • Inkluderar 250 ark per kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Duster Lakan
Mått (L x B) 127 x 152 mm
För användning med (applikation) Avlägsnande av damm, smuts och sand