Läs mer
BRAND™ EASYCAL™ 5.0 Fristående licens
Produktkod. 17851252 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Kalibrering av en person
Produktkod. För användning med (applikation)
17851252 Kalibrering av en person
1 options
Produktkod. 17851252 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 708410
Beräknad leverans: 13-11-2026
Fristående licens för EASYCAL 5.0 kalibreringsprogram med gratis uppdateringar.
De EASYCAL™ 5-kalibreringsprogramvaran underlättar övervakningen av vätskehanteringsinstrument (som kolvslagsanordningar som pipetter, dispensrar, byretter och manuella dispensrar), såväl som volumetriska instrument gjorda av glas eller plast, baserade på GLP/GMP och DIN EN ISO 9001. EASYCAL™ 5 mjukvara kan användas för BRAND instrument samt instrument från andra tillverkare.
  • Beräknar och jämför automatiskt alla värden mot toleranserna från gällande standarder eller individuellt definierade gränser (toleranser för flera enheter och gränssnittsinställningarna för över 100 testenheter (t.ex. balanser) är redan lagrade åt dig)
  • Välj mellan en fristående licens för att arbeta på en arbetsstation eller en klient/serverversion för parallellt, distribuerat arbete på flera arbetsstationer
    • Fristående licens rekommenderas för små labb där kalibrering utförs av en person
    • Klient-/serverversionen och dess flytande licenser är idealiska för större labb där kalibrering kommer att utföras på flera arbetsstationer
  • För provning av vätskehanteringsanordningar och volymetriska instrument av glas och plast enligt standarder som t.ex ISO 8655, ISO 4787 och andra
  • Öppen programvara, lämplig för alla volymetriska instrument - från alla tillverkare
  • Omfattande bibliotek med enhetsspecifikationer från många välkända tillverkare kan utökas och modifieras av användaren för att hjälpa dig att komma igång och minimera datainmatningstiden
  • Sök och hitta snabbt och enkelt ägaren, testhistoriken och nästa testdatum
  • Kontinuerlig kontroll av aktuellt aktuellt tillstånd under testning genom grafiska representationer och realtidsberäkning av statistiska värden
  • Påminnelsefunktion för kommande tester med automatiska e-postmeddelanden skickade till enhetsägaren
  • Integrering av adressdata för dina kunder och leverantörer i en affärspartnerdatabas
  • Användarhantering med användarroller (t.ex. inspektör, arbetsledare och systemadministratör) och åtkomstbegränsning till EASYCAL funktioner
  • Dubbelkontrollprincip för frisläppande av kritiska data såsom testplaner, kalibreringsorder före certifikatutskrift och enhetsspecifikation
  • RS-232 gränssnittsanslutning för mätapparater som vågar, termometrar, barometrar och hygrometrar med automatisk dataöverföring av de uppmätta värdena
  • Anpassa certifikat och revisionsspår efter dina behov i den integrerade certifikatredigeraren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringsprogramvara
För användning med (applikation) Kalibrering av en person