Läs mer
Berkshire Corporation EasyClean™ 360 Isolator stickad polyester vadderade överdrag
BIOPHARMA
Produktkod. 17523286 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17523286 Vitt
1 options
Produktkod. 17523286 Leverantör Berkshire Corporation Leverantörsnummer EC360CHP40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13776.00 SEK
    8524.42 SEK / Paket med 200
    Save 5251.58 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
De EasyClean™ 360 Isolator Cleaning System inkluderar ett lätt, manövrerbart rengöringsverktyg tillsammans med stickade polyesteröverdrag.
  • Tillverkad från Berkshire's Choice™ SuperSorb 100% kontinuerligt filamentstickat polyestermaterial
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum för överlägsen fiber-, partikel- och restprestanda
  • Skumfri dämpad design säkerställer jämn yttäckning med minskade rester och föroreningar
  • Enkel installation och säker passform på mopphuvudet
  • Rekommenderas för användning med EasyClean™ 360 stickade polyester elastiska överdrag
  • Kompatibel för användning i ISO Klass 3/EU Grad A-miljöer efter sterilisering
Specifikationer
Produkttyp Moppskydd
Färgkod Vitt
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Färgkodad Nej
Material Polyester