Läs mer
Berkshire™ EasyClean™ 360-system
BIOPHARMA
Produktkod. 17533286
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
17533286 Sterila
1 options
Produktkod. 17533286 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer EC360CHPST40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15944.25 SEK
    9445.44 SEK / Paket med 200
    Save 6498.81 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
360 System inkluderar ett lätt, manövrerbart rengöringsverktyg tillsammans med lättanvända, tvättade stickade överdrag i polyester.
360 System inkluderar ett lätt, manövrerbart rengöringsverktyg tillsammans med lättanvända, tvättade stickade överdrag i polyester.
  • Sterila, stickade överdrag av 100 % sammanhängande filamentpolyester
  • Renrum tvättad, knivskuren egg
  • Sterilitetsintyg med varje fodral och tillgängligt på webben med lotnummer 24/7*
*Detaljer: utgångsdatum, strålningsdosering, lotinformation, uppfyller cGMP-kraven för spårbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Choice Isolator Tool Cover
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färgkodad Nej
Material Polyesterstickad (1%)