Läs mer
Contec™ EasyCurve™ Mopphuvuden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15656986 Handla allt Contec Produkter
Material:
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbed Polyester Microfiber, Hydrophilic Urethane Foam
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Stickad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Produkttyp:
Mop Head
Mopphuvud
Mopphuvud med förseglad kant
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
Produktkod. 15656986
Brand: Contec™ EZSE0100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt mopp för tak, väggar och golv. Välj mellan icke-sterila eller validerade sterila versioner. Mopphuvuden är autoklaverbara. De EasyCurve™ Mopphuvuden använder böjda moppytor med svängbara kopplingar för lättare ytkontakt i en mängd olika vinklar.
Contecs EasyCurve™ Mopp designades speciellt för kritiska och kontrollerade miljöer, nu tillgänglig med en räfflad mikrofiberyta som ger användarna smidig och enkel moppning för bättre partikelupptagning och borttagning av föroreningar. Kombinationen av den böjda moppytan och den svängbara kontakten resulterar i enkel ytkontakt och enastående manövrerbarhet, vilket gör EasyCurve ett idealiskt rengöringsverktyg för tak, väggar och golv. Alla komponenter i EasyCurve Moppen är autoklaverbar.
Drag& Fördelar
  • Alla komponenter är autoklaverbara vilket är idealiskt för ett brett spektrum av rengöringstillämpningar i de mest kritiska sterila miljöerna
  • Lätt mopphuvud och handtag minskar förarens trötthet avsevärt
  • Engångsmoppen är ekonomisk och enkel att installera utan verktyg
  • Böjd mopp och svängbar moppram ger enkel kontakt med ytan
  • Ribbad mikrofiberyta ger bättre borttagning av föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud med förseglad kant
Färgkod Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 2/påse, 20 påsar/Cs.
För användning med (utrustning) EasyCurve Moppsystem
För användning med (applikation) Designad för användning i tillverkningsanläggningar för läkemedel och medicintekniska produkter, sjukhus, apoteksapotek och andra kritiska eller kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Skumma, Hydrofilt uretanskum