Läs mer
Contec™ EasyCurve™ Mopphuvuden
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
Contecs EasyCurve™ Mopp designades speciellt för kritiska och kontrollerade miljöer, nu tillgänglig med en räfflad mikrofiberyta som ger användarna smidig och enkel moppning för bättre partikelupptagning och borttagning av föroreningar. Kombinationen av den böjda moppytan och den svängbara kontakten resulterar i enkel ytkontakt och enastående manövrerbarhet, vilket gör EasyCurve ett idealiskt rengöringsverktyg för tak, väggar och golv. Alla komponenter i EasyCurve Moppen är autoklaverbar.
Drag& Fördelar
- Alla komponenter är autoklaverbara vilket är idealiskt för ett brett spektrum av rengöringstillämpningar i de mest kritiska sterila miljöerna
- Lätt mopphuvud och handtag minskar förarens trötthet avsevärt
- Engångsmoppen är ekonomisk och enkel att installera utan verktyg
- Böjd mopp och svängbar moppram ger enkel kontakt med ytan
- Ribbad mikrofiberyta ger bättre borttagning av föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 15 x 5 x 0,375 tum. (38 x 13 x 1 cm) |
| Produkttyp | Mopphuvud med förseglad kant |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Stickad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum |