Läs mer
Contec™ EasyCurve™ Mopphuvuden
BIOPHARMA
Produktkod. 16695514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Stickad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Produkttyp:
Mopphuvud
Mopphuvud med förseglad kant
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Sterilitet Förpackningsstorlek
16695514 Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Mopphuvud Sterila -
16685514 Skumma, Hydrofilt uretanskum Mopphuvud Icke-steril Paket med 48
15656986 Skumma, Hydrofilt uretanskum Mopphuvud med förseglad kant Icke-steril Paket med 40
15666986 Stickad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Mopphuvud med förseglad kant Sterila Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16695514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer EZMP0350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8505.00 SEK
    7515.75 SEK / Paket med 48
    Save 989.25 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Lätt mopp för tak, väggar och golv. Välj mellan icke-sterila eller validerade sterila versioner. Mopphuvuden är autoklaverbara. De EasyCurve™ Mopphuvuden använder böjda moppytor med svängbara kopplingar för lättare ytkontakt i en mängd olika vinklar.
Contecs EasyCurve™ Mopp designades speciellt för kritiska och kontrollerade miljöer, nu tillgänglig med en räfflad mikrofiberyta som ger användarna smidig och enkel moppning för bättre partikelupptagning och borttagning av föroreningar. Kombinationen av den böjda moppytan och den svängbara kontakten resulterar i enkel ytkontakt och enastående manövrerbarhet, vilket gör EasyCurve ett idealiskt rengöringsverktyg för tak, väggar och golv. Alla komponenter i EasyCurve Moppen är autoklaverbar.
Drag& Fördelar
  • Alla komponenter är autoklaverbara vilket är idealiskt för ett brett spektrum av rengöringstillämpningar i de mest kritiska sterila miljöerna
  • Lätt mopphuvud och handtag minskar förarens trötthet avsevärt
  • Engångsmoppen är ekonomisk och enkel att installera utan verktyg
  • Böjd mopp och svängbar moppram ger enkel kontakt med ytan
  • Ribbad mikrofiberyta ger bättre borttagning av föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 tum)
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1/påse, 48 påsar/Cs.
För användning med (utrustning) EasyCurve Moppsystem
För användning med (applikation) Designad för användning i tillverkningsanläggningar för läkemedel och medicintekniska produkter, sjukhus, apoteksapotek och andra kritiska eller kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum