Beskrivning
DualClean System:
Systemet inkluderar ram i rostfritt stål med två böjda ytarmar, tygöverdrag och en QuickConnect™ hantera. QuickConnect handtagen är utbytbara. Det rekommenderade handtaget för DualClean systemet är katt. inga. 19168806, utdragbart handtag i glasfiber. Alla delar säljs separat.- Rengör enkelt och jämnt båda sidorna av remsan
- Två tygöverdrag tillgängliga för att möta rengöringsbehov:
- Mikrofiberfrotté tar bort och fångar upp damm och andra synliga föroreningar
- Quiltec™ stickad polyester är idealisk för kritiska miljöer
- Ram fäster på en mängd olika Contec handtag
- Elektropolerad ram är autoklaverbar och resistent mot de flesta kemikalier och desinfektionsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 tum) |
| Produkttyp | Dubbelt rengöringsskydd |
| Färgkod | Vitt |
| Modell | DCQT0001 |
| Längd (engelska) | 26,3 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 66.8 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (metrisk) | 6 cm |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |
| Visa mer |