Läs mer
Anton Paar EasyDens digitala densitetsmätare
Produktkod. 30286570
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30286570 1 st.
1 options
Produktkod. 30286570 Leverantör Anton Paar Leverantörsnummer 234929
Beräknad leverans: 12-11-2026
EasyDens är en fickstor digital täthetsmätare som använder Anton Paars oscillerande U-rörsteknologi. Med en iOS Android-mobilapp är den idealisk för dryckesindustrin och testlaboratorier. Den använder endast 2 ml prov för att få temperaturkompenserade resultat för densitet i olika enheter.
Nyckelfunktioner
  • Noggrann täthets- och temperaturmätning
  • Stöder mätenheter inklusive Specifik Vikt 20/20, °Plato, °Brix, °Oechsle, °Baumé, °Babo, Alkohol (% v/v, % w/w, °Proof) och fler
  • Direkt alkoholbestämning i färdig produkt i kombination med Anton Paar SmartRef Digital Refractometer (Produktkod 30286569)
  • Minimal samplingsvolym: Endast 2 ml krävs
  • Snabba resultat: Ingen kalibrering behövs; Mätningar på 2 sekunder
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Appintegration: Fungerar via en gratis app (iOS/Android) för datavisualisering, lagring och delning
  • Robust design och enkel rengöring: Damm- och vattentät (IP 65)
Användningsområden
  • Ölbryggning: Extraktinnehåll i vörten – även när alkohol finns, jäsningsspårning och beräkning av alkohol, attenuering och kalorier
  • Vinframställning: Sockerhalt i druvor, jäsningsspårning och beräkning av alkohol, dämpning och kalorier
  • Cider, kombucha och produktion av Hard Seltzer: Jäsningsspårning och beräkning av alkohol, dämpning och kalorier
  • Destillering: Mätning av alkoholhalt (ABV) i spritdrycker utan socker
Noggrannhet och mätområde
  • Densitet: Noggrannhet: ±0,001 g/cm3, Upplösning: 0,001 g/cm3, Intervall: 0,700 till 1,200 g/cm3
  • °Platon: Noggrannhet: ±0,3 °Platon, Upplösning: 0,1 °Platon, Räckvidd: -10 till 40 °Platon
  • °Brix: Noggrannhet: ±0,3 °Brix, Upplösning: 0,1 °Brix, Räckvidd: -10 till 80 °Brix
  • Alkohol (i sprit): Noggrannhet: ±0,5 (%v/v), Upplösning: 0,1 (%v/v), Intervall: 0 till 100 (%v/v)
  • Temperatur: Noggrannhet: ±0,2 °C / ±0,4° °F, Upplösning: 0,1 °C / 0,1 °F, Omfång: 5 till 30 °C / 41 till 86 °F
Leveransomfång
  • 1x Anton Paar EasyDens Digital Densitetsmätare
  • 2x AA-batterier
  • 1x spruta
  • 1x avloppsslang
  • 1x Adapter Luer
  • 1x snabbguide
  • 1x säkerhetsguide
EasyDens och SmartRef kombinerade – alkoholanalyspaket
När Anton Paar EasyDens och SmartRef Digital Refractometer (produktkod 30286569) kombineras EasyDens och SmartRef möjliggör exakt bestämning av alkoholhalten (ABV) under och efter jäsningen. Kombinationen EasyDens och SmartRef erbjuder omedelbar mätning med noggrannhet på
  • ±0,5 % alkoholhalt för öl, vin, cider, kombucha och hard seltzer
  • ±0,6 % alkoholhalt för sockerhaltiga likörer
Tillbehör
  • Anton Paar Skyddsskydd för EasyDens digitala densitetsmätare (produktkod 30286567)
Relaterad produkt
  • Anton Paar SmartRef Digital Refraktometer (Produktkod 30286569)
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 30 °C
Noggrannhet ±0,001 g/cm⊃3
Språk Engelska, tyska, spanska, italienska, förenklade kinesiska, franska, japanska, polska, portugisiska, tjeckiska, turkiska
Mätområde 0,7 till 1,2 g/cm³ (densitet); 0 till 100 % v/v (alkohol, binära blandningar); 5 till 30 °C (temperatur)
Mätningstid <2 sekunder
Kvantitet 1 st.
Provvolym 2 mL
Produkttyp Handhållen densitetsmätare
För användning med (utrustning) Smartphone (iOS/Android), kompatibel med SmartRef Digital Refractometer av Anton Paar (Alcohol Analyzing Bundle)
För användning med (applikation) Dryckesanalys, jäsningsspårning (öl, vin, cider, kombucha, hård seltzer), sockermätning och alkoholmätning i binära blandningar