Läs mer
Mettler Toledo™ EasyDirect™ pH PC-programvara
Produktkod. 15686424 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15686424
Brand: Mettler Toledo™ 30323214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med SevenCompact™ Duo S213 pH/konduktivitetsmätare.
  • Fånga och lagra data från vilken som helst SevenCompact meter
  • Skriv ut eller exportera data direkt till ett öppet program som t.ex Excel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Licens EasyDirect pH
Typ EasyDirect pH-programvara
För användning med (applikation) Fånga och lagra data från vilken som helst SevenCompact meter