Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED ringljus
Produktkod. 11716988 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Brightfield LED-ringljus
Segmenterbar Brightfield LED-ringljus
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11716988 Brightfield LED-ringljus Varje
11786998 Segmenterbar Brightfield LED-ringljus Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11716988 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 600200
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
EasyLED Ring Light är ett professionellt infallsbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Mycket homogen och skuggfri belysning i ett tufft metallhölje och väldesignad kylfläns. Det enda ringljuset som erbjuder en inbyggd kontroller.
Professionellt infallsbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Mycket homogen och skuggfri belysning i ett tufft metallhölje och väldesignad kylfläns. Den enda ringlampan som erbjuder en inbyggd kontroller.
  • Ger en extremt homogen och skuggfri belysning.
  • Robust metallhölje.
  • Väldesignad kylfläns.
  • Multi LED-ljushuvud ger ett attraktivt alternativ till konventionella kalla ljuskällor med fiberoptik.
  • Integrerad styrenhet.
  • Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
  • Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
  • Strömförsörjning med brett utbud.
  • Internationellt clip plug system.
Specifikationer
Typ Brightfield LED-ringljus
Certifikat och efterlevnad CE
Diameter (engelska) 0.4 ft.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Strömförsörjning
Lampans livslängd 50 000 timmar
Typ av belysning High Power LEDs
Räckvidd (Lux) 90 Klx (vid WD 75 mm)
Spänning 12 VDC
Arbetsavstånd 55 till 135 mm