Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED ringljus
Produktkod. 11786998 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Brightfield LED-ringljus
Segmenterbar Brightfield LED-ringljus
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11786998 Segmenterbar Brightfield LED-ringljus Varje
11716988 Brightfield LED-ringljus Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11786998 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 600300
Beräknad leverans: 07-12-2026
EasyLED Ring Light är ett professionellt infallsbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Mycket homogen och skuggfri belysning i ett tufft metallhölje och väldesignad kylfläns. Det enda ringljuset som erbjuder en inbyggd kontroller.
Professionellt infallsbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Mycket homogen och skuggfri belysning i ett tufft metallhölje och väldesignad kylfläns. Den enda ringlampan som erbjuder en inbyggd kontroller.
  • Ger en extremt homogen och skuggfri belysning.
  • Robust metallhölje.
  • Väldesignad kylfläns.
  • Multi LED-ljushuvud ger ett attraktivt alternativ till konventionella kalla ljuskällor med fiberoptik.
  • Integrerad styrenhet.
  • Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
  • Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
  • Strömförsörjning med brett utbud.
  • Internationellt clip plug system.
Specifikationer
Typ Segmenterbar Brightfield LED-ringljus
Typ av glödlampa High Power LEDs
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Segmenterbar med åtta segment
Diameter (engelska) 0.4 ft.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Strömförsörjning
Lampans livslängd 50 000 timmar
Räckvidd (Lux) 140 kLux (vid WD: 65 mm)
Spänning 12 VDC