Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED ringljus
Handla allt Schott Produkter
Typ:
Brightfield LED-ringljus
Segmenterbar Brightfield LED-ringljus
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Professionellt infallsbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Mycket homogen och skuggfri belysning i ett tufft metallhölje och väldesignad kylfläns. Den enda ringlampan som erbjuder en inbyggd kontroller.
- Ger en extremt homogen och skuggfri belysning.
- Robust metallhölje.
- Väldesignad kylfläns.
- Multi LED-ljushuvud ger ett attraktivt alternativ till konventionella kalla ljuskällor med fiberoptik.
- Integrerad styrenhet.
- Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
- Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
- Strömförsörjning med brett utbud.
- Internationellt clip plug system.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Brightfield LED-ringljus |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Diameter (engelska) | 0.4 ft. |
| Diameter (metrisk) | 114 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 66 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | Strömförsörjning |
| Lampans livslängd | 50 000 timmar |
| Typ av belysning | High Power LEDs |
| Visa mer |