Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
Produktkod. 15489763 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Dubbelpunktsbelysning
Enkelpunktsbelysning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15489763 Enkelpunktsbelysning Varje
15499763 Dubbelpunktsbelysning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489763 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 600101
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
EasyLED Spotlight Plus är ett ergonomiskt och kompakt LED-punktbelysningssystem för stereomikroskopi och makroskopi. Strömförsörjning ingår.
  • Avancerad punktbelysning.
  • Kan monteras på valfritt mikroskopstativ eller pelare.
  • Dimningskontrollen är ergonomiskt placerad till mikroskopets fokuskontroll
  • Robust lamphuvud i metall.
  • Utrustad med speciella kyllameller som förhindrar att det upplysta föremålet värms upp under mikroskopet.
  • Ge ett attraktivt alternativ till konventionella kalla ljuskällor med fiberoptik.
  • Enkelt eller dubbelt belysningshuvud.
  • Adaptrar för alla stativ plus fristående version tillgängliga.
  • Monteringsfäste måste beställas separat.
  • Integrerad styrenhet.
  • Extra kontrast med växlande ljus.
  • Strömförsörjning med brett utbud.
  • Internationellt clip plug system.
  • Spot Light Plus Double kan styras individuellt.
  • Aviation proofed-flex and stay-teknik.
Specifikationer
Typ Enkelpunktsbelysning
Typ av glödlampa LED
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Enkelt ljushuvud
Mått (L x B x H) 61 x 114 x 107 mm Kontrollenhet
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Monteringsfäste
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Strömförsörjning
Lampans livslängd 50 000 timmar
Längd (metrisk) 500 mm (inkl. ljushuvud)
Typ av belysning High Power LED-belysning
Räckvidd (Lux) 130 lm
Spänning 100 till 240 V