Läs mer
Thermo Scientific™ EasyPep™ Magnetiska MS provberedningssatser och Proteomics Magnetiska rengöringspärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Proteomisk provberedning för MS-analys är komplex, vilket resulterar i utmaningar med reproducerbarhet och peptidkvalitet. För MS provberedningsmetoder som använder magnetiska pärlor, är en stor utmaning pärlornas kompatibilitet med de svåra förhållanden som krävs för provbearbetning. När de utsätts för extremt pH eller lösningsmedel, klumpar eller löser sig traditionella magnetiska pärlor ofta, vilket resulterar i ökad variabilitet.
Pierce Proteomics Magnetic Clean-up Beads har utformats för att vara kompatibla med vanliga lösningsmedel (t.ex. acetonitril, etanol, isopropylalkohol och aceton) och ett brett pH-område (t.ex. pH 2-13) för att möjliggöra snabbt, effektivt och reproducerbart avlägsnande av en mängd olika rengöringsmedel, salter och andra masspektraminkompatibla ämnen från protein-peptidkompatibla (MS). Pärlorna kan framgångsrikt användas för att rensa upp proteiner som härrör från olika provtyper (t.ex. renade proteiner, cellysat, vävnadsextrakt och biologiska vätskor) och mängder proteininput (t.ex. 1μ g till 1 mg) med manuell magnetisk bearbetning eller automatiserade arbetsflöden.
EasyPep Magnetiska MS Sample Prep Kits integrerade optimerade EasyPep provberedningskemi med Proteomics Magnetic Clean-up Beads för att stödja manuell och automatiserad magnetisk pärlprovbehandling, inklusive King Fisher Instrument Series. De kompletta kiten innehåller förformulerade buffertar, MS-klassad enzymblandning, magnetiska pärlor för peptidsanering och ett optimerat protokoll för att generera MS-färdiga peptidprover på mindre än 3 timmar. Satsen är lämpliga för bearbetning av proteinprover från –15 100μ g med ett högt utbyte av tvättmedelsfria peptider redo för direkt LC-MS-analys utan att behöva SpeedVac torka och rekonstituera före injektion. Dessutom är peptidproverna kompatibla med isobarisk tag (t.ex. TMT/TMTpro-reagens) märkning och hög pH omvänd fas fraktionering.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Magnetiska rengöringspärlor |
| Produktlinje | Pierce |
| Utgångsmaterial | Proteinprover |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Flaska |
| Kvantitet | 5 mL |
| Form | Vätska |
Endast för forskning.