Läs mer
Thermo Scientific™ EasyPep™ Magnetiska MS provberedningssatser och Proteomics Magnetiska rengöringspärlor
Produktkod. 18496448 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
5 mL
96 Reaktioner
Produkttyp:
Magnetisk MS Sample Prep Kit
Magnetiska rengöringspärlor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp
18496448 20 reaktioner Magnetisk MS Sample Prep Kit
18426548 96 Reaktioner Magnetisk MS Sample Prep Kit
18416458 5 mL Magnetiska rengöringspärlor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18496448 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A57866
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
EasyPep Magnetiska MS provberedningssatser och Proteomics Magnetic Clean-up Beads innehåller MS-kompatibla magnetiska pärlor speciellt utformade för att tolerera svåra MS-provförberedande förhållanden för att förbättra provkvaliteten och reproducerbarheten för både manuella och automatiserade provberedningsmetoder.
Proteomisk provberedning för MS-analys är komplex, vilket resulterar i utmaningar med reproducerbarhet och peptidkvalitet. För MS provberedningsmetoder som använder magnetiska pärlor, är en stor utmaning pärlornas kompatibilitet med de svåra förhållanden som krävs för provbearbetning. När de utsätts för extremt pH eller lösningsmedel, klumpar eller löser sig traditionella magnetiska pärlor ofta, vilket resulterar i ökad variabilitet.
Pierce Proteomics Magnetic Clean-up Beads har utformats för att vara kompatibla med vanliga lösningsmedel (t.ex. acetonitril, etanol, isopropylalkohol och aceton) och ett brett pH-område (t.ex. pH 2-13) för att möjliggöra snabbt, effektivt och reproducerbart avlägsnande av en mängd olika rengöringsmedel, salter och andra masspektraminkompatibla ämnen från protein-peptidkompatibla (MS). Pärlorna kan framgångsrikt användas för att rensa upp proteiner som härrör från olika provtyper (t.ex. renade proteiner, cellysat, vävnadsextrakt och biologiska vätskor) och mängder proteininput (t.ex. 1μ g till 1 mg) med manuell magnetisk bearbetning eller automatiserade arbetsflöden.
EasyPep Magnetiska MS Sample Prep Kits integrerade optimerade EasyPep provberedningskemi med Proteomics Magnetic Clean-up Beads för att stödja manuell och automatiserad magnetisk pärlprovbehandling, inklusive King Fisher Instrument Series. De kompletta kiten innehåller förformulerade buffertar, MS-klassad enzymblandning, magnetiska pärlor för peptidsanering och ett optimerat protokoll för att generera MS-färdiga peptidprover på mindre än 3 timmar. Satsen är lämpliga för bearbetning av proteinprover från –15 100μ g med ett högt utbyte av tvättmedelsfria peptider redo för direkt LC-MS-analys utan att behöva SpeedVac torka och rekonstituera före injektion. Dessutom är peptidproverna kompatibla med isobarisk tag (t.ex. TMT/TMTpro-reagens) märkning och hög pH omvänd fas fraktionering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Magnetisk MS Sample Prep Kit
Produktlinje EasyPep
Utgångsmaterial Proteinprover
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Kit
Kvantitet 20 reaktioner
Form Vätska
Endast för forskning.