Läs mer
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS provförberedande kit
Produktkod. 15947032
Change view
Beskrivning:
Lysisbuffert
MS Sample Prep Kit
Maxi Sample Prep Kit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Sample Prep Kit
Peptid rengöringsplatta
Unit Size:
20 tester
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Beskrivning Unit Size
15947032 Mini MS Sample Prep Kit 20 tester
17845047 Micro MS Sample Prep Kit -
17175772 MS Sample Prep Kit -
17185772 Maxi Sample Prep Kit -
16874571 Lysisbuffert -
17895257 Peptid rengöringsplatta -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15947032 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A40006
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Generera högkvalitativa proteomiska prover för MS-analys på mindre än fyra timmar med optimerad EasyPep MS Sample Prep kit.
EasyPep Mini MS Sample Prep Kit möjliggör effektiv och reproducerbar bearbetning av odlade däggdjursceller och vävnader för proteomisk MS-analys. Satsen innehåller förformulerade buffertar, MS-klassad enzymblandning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för att generera MS-kompatibla peptidprover på mindre än tre timmar. Kit är optimerad för att bearbeta proteinprover från –10 100μ g med ett högt utbyte av MS-färdiga peptider.
•Komplett —inkluderar förformulerade reagenser för lysering genom matsmältning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för upp till 20 prover
•Optimerat strömlinjeformat —protokoll och reagenser minimerar antalet steg och den tid som krävs för att bearbeta prover
•Flexibla —reagenser och protokoll har verifierats med hjälp av celler, plasma och vävnadsprover för 10 till 100μ g prover
•Tidsbesparande —provbehandlingstid minskat från mer än en dag till mindre än tre timmar
•Kompatibel —slutförberedelse är redo för direkt MS-analys och andra nedströmsapplikationer, inklusive TMT märkning Provberedningen
av peptider för MS-analys är komplex, med många steg och varierade protokoll, vilket resulterar i provvariabilitet i både kvalitet och kvantitet. Detta kit har utformats för att förbättra reproducerbarheten samtidigt som det sparar praktisk och bearbetningstid. Antalet steg och bearbetningstiden har reducerats genom tillsatsen av Universal Nuclease för att minska viskositeten från nukleinsyror (ersätter sonikering), en snabb 'one pot' reduktion/alkyleringslösning för cysteinmodifiering (karbamidometylering, + 57,02) och en trypsin/Lys-C proteasblandning för mer fullständig nedbrytning. Dessutom innehåller kitet Peptide Clean-up-kolonner och buffertar för att förbereda tvättmedelsfria peptidprover för MS-analys. De optimerade reagensen och protokollet producerar högkvalitativa peptider som är kompatibla med TMT märkning och andra nedströmsapplikationer, eller är redo för MS-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Mini MS Sample Prep Kit
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Provberedningssats
Produktlinje EasyPep
Frakt skick Våt is
Utgångsmaterial Proteinprover
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Cellysering
Kvantitet 20 reaktioner
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 20 TEST EasyPep MiniMS Sample Prep Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid, tris(2-carboyethyl)phosphonium chloride, 2-chloroacetamide, acetonitrile, trypsin