Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålställ
Produktkod. 10358469
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Naturlig
Höjd (metrisk):
24 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) unitSize
10358469 Diverse 24 cm -
11744736 Naturlig 24 cm -
11794736 Blått 37 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358469 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F189820409
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar.
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 48
För användning med (utrustning) Petriskål
Kvantitet 1 vardera
Produkttyp Petriskålställ
Höjd (metrisk) 24 cm