Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Naturlig
Höjd (metrisk):
24 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Silicone holding strips grip each Petri dish; easily insert and remove groups of dishes without disturbing upper or lower dishes
- Side labels provide space for critical sample identification
- Lightweight, chemical resistant polycarbonate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Petri Dish Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blått |
| Håller | Petri Dishes (100 mm) |
| Material | Polycarbonate |
| Positioner | 84 |
| För användning med (utrustning) | Petri Dish |
| Kvantitet | 1 Each |
| Höjd (metrisk) | 37 cm |
| Vikt (metrisk) | 0.111 kg |