Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålställ
Produktkod. p-8007852 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Naturlig
Höjd (metrisk):
24 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11744736
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F189820009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar.
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Petriskålställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 48
För användning med (utrustning) Petriskål
Kvantitet 1 vardera
Höjd (metrisk) 24 cm