Läs mer
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålställ
Produktkod. 10157541 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Rött
Positioner:
48
84
Storlek:
22,8 cm
35,5 cm
Produktkod. 10157541
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade ställ optimerar provorganisering och identifiering.
  • Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar
  • Finns i 4 färger och två storlekar; 24,1 cm (9,5 tum) hög storlek rymmer fyrtioåtta 100 mm petriskålar och 36,8 cm (14,5 tum) hög storlek rymmer åttiofyra 100 mm petriskålar
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Beställningsinfo
Finns i två —storlekar, 14 tum. (35,5 cm) ställ rymmer totalt 84 tallrikar; den 9 tum. (22,8 cm) ställ rymmer 48.
Specifikationer
Produkttyp Petriskålställ
Array 12 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 48
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Storlek 22,8 cm
Längd (metrisk) 184 mm
Bredd (metrisk) 184 mm
Höjd (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Inre 100 mm