Läs mer
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålställ
Produktkod. 11587832
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Rött
Positioner:
48
84
Storlek:
22,8 cm
35,5 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner Storlek
11587832 Blått 84 35,5 cm
11754736 Rött 48 22,8 cm
10157541 Diverse 48 22,8 cm
11764736 Gult 48 22,8 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11587832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    1870.50 SEK / Paket med 1
    Save 309.50 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Add to basket
Färgkodade ställ optimerar provorganisering och identifiering.
  • Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar
  • Finns i 4 färger och två storlekar; 24,1 cm (9,5 tum) hög storlek rymmer fyrtioåtta 100 mm petriskålar och 36,8 cm (14,5 tum) hög storlek rymmer åttiofyra 100 mm petriskålar
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Order Info
Finns i två —storlekar, 14 tum. (35,5 cm) ställ rymmer totalt 84 tallrikar; den 9 tum. (22,8 cm) ställ rymmer 48.
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 84
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Storlek 35,5 cm
Längd (metrisk) 184 mm
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 370 mm
Array 4 x 21
Bredd (metrisk) 184 mm