Läs mer
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålställ
Produktkod. 11754736 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Rött
Positioner:
48
84
Storlek:
22,8 cm
35,5 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner Storlek
11754736 Rött 48 22,8 cm
10157541 Diverse 48 22,8 cm
11587832 Blått 84 35,5 cm
11764736 Gult 48 22,8 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11754736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 SEK
    1678.21 SEK / Paket med 1
    Save 316.79 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Färgkodade ställ optimerar provorganisering och identifiering.
  • Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar
  • Finns i 4 färger och två storlekar; 24,1 cm (9,5 tum) hög storlek rymmer fyrtioåtta 100 mm petriskålar och 36,8 cm (14,5 tum) hög storlek rymmer åttiofyra 100 mm petriskålar
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Beställningsinfo
Finns i två —storlekar, 14 tum. (35,5 cm) ställ rymmer totalt 84 tallrikar; den 9 tum. (22,8 cm) ställ rymmer 48.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 48
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Storlek 22,8 cm
Längd (metrisk) 184 mm
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 240 mm
Array 12 x 4
Bredd (metrisk) 184 mm