Läs mer
Descrizione
Färgkodade ställ optimerar provorganisering och identifiering.
- Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar
- Finns i 4 färger och två storlekar; 24,1 cm (9,5 tum) hög storlek rymmer fyrtioåtta 100 mm petriskålar och 36,8 cm (14,5 tum) hög storlek rymmer åttiofyra 100 mm petriskålar
- Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
- Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
- Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Order Info
Finns i två —storlekar, 14 tum. (35,5 cm) ställ rymmer totalt 84 tallrikar; den 9 tum. (22,8 cm) ställ rymmer 48.
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | Petriskålar (100 mm) |
| Material | Polykarbonat |
| Positioner | 48 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 10 cm petriskålar |
| Storlek | 22,8 cm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto