Läs mer
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålställ
Produktkod. p-88591 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Rött
Positioner:
48
84
Storlek:
22,8 cm
35,5 cm
Produktkod. 11754736
Brand: Fisherbrand™ 189823109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade ställ optimerar provorganisering och identifiering.
  • Öka arbetsytan och transportera effektivt stora mängder petriskålar
  • Finns i 4 färger och två storlekar; 24,1 cm (9,5 tum) hög storlek rymmer fyrtioåtta 100 mm petriskålar och 36,8 cm (14,5 tum) hög storlek rymmer åttiofyra 100 mm petriskålar
  • Silikonhållarremsor greppar varje petriskål; enkelt att sätta in och ta bort grupper av rätter utan att störa över- eller underrätter
  • Sidoetiketter ger utrymme för kritisk providentifiering
  • Lätt, kemikaliebeständigt polykarbonat
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Beställningsinfo
Finns i två —storlekar, 14 tum. (35,5 cm) ställ rymmer totalt 84 tallrikar; den 9 tum. (22,8 cm) ställ rymmer 48.
Specifikationer
Produkttyp Petriskålställ
Array 12 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 48
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Storlek 22,8 cm
Längd (metrisk) 184 mm
Bredd (metrisk) 184 mm
Höjd (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Visa mer Visa mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.