Description
EasyReach™ Rengöringssystem består av ett lätt rengöringsverktyg i rostfritt stål i 1 stycke och utbytbara engångs- och absorberande rengöringsdynor som ger effektiv rengöring och desinfektion i svåråtkomliga områden.
- Den rektangulära formen gör det lätt att uppnå överlappande raka linjer
- Låg profil 360° vridbart huvud ger snabb enkel åtkomst till besvärliga områden
- Gångled och lätt design
- Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på mopphuvudets ram; lätt att byta ut med handskar
- Små packkvantiteter är optimerade för användning i ensession
- Välpassad quiltad polyesterdyna säkerställer effektiv, jämn yttäckning, vilket minskar antalet livskraftiga och icke-livsdugliga föroreningar och säkerställer maximalt avlägsnande av rester
- Sorbent dubbelt lager Quiltec™ kuddar med förseglade kant säkerställer att partiklar och fibrer minimeras
- Rengöringsdynor finns förmättade med 70% IPA
Spécification
Spécification
| Produkttyp | 1 Styck Lay Flat Frame |
| Färgkod | Vitt |
| Längd (engelska) | 16,5 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 42 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Rostfritt stål |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?