Beskrivning
EasyReach™ Rengöringssystem består av ett lätt rengöringsverktyg i rostfritt stål i 1 stycke och utbytbara engångs- och absorberande rengöringsdynor som ger effektiv rengöring och desinfektion i svåråtkomliga områden.
- Den rektangulära formen gör det lätt att uppnå överlappande raka linjer
- Låg profil 360° vridbart huvud ger snabb enkel åtkomst till besvärliga områden
- Gångled och lätt design
- Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på mopphuvudets ram; lätt att byta ut med handskar
- Små packkvantiteter är optimerade för användning i ensession
- Välpassad quiltad polyesterdyna säkerställer effektiv, jämn yttäckning, vilket minskar antalet livskraftiga och icke-livsdugliga föroreningar och säkerställer maximalt avlägsnande av rester
- Sorbent dubbelt lager Quiltec™ kuddar med förseglade kant säkerställer att partiklar och fibrer minimeras
- Rengöringsdynor finns förmättade med 70% IPA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lägg platt moppram |
| Färgkod | Vitt |
| Längd (engelska) | 7,5 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 19 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Rostfritt stål |