Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringssystem: Rengöringsverktyg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9045002 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 Styck Lay Flat Frame
Lägg platt moppram
Längd (engelska):
7,25 tum.
7,5 tum
16,5 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Längd (engelska)
17245434 Polypropen Lägg platt moppram 7,25 tum.
16575274 Rostfritt stål Lägg platt moppram 7,5 tum
16565274 Rostfritt stål 1 Styck Lay Flat Frame 16,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17245434 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2685P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar lätt genom överföringsluckor, kräver ingen montering och är underhållsfri. EasyReach™ Rengöringssystem är idealiskt för isolatorer, skåp, laminära luftflödeshuvar, handskfack och andra minimiljöer.
EasyReach™ Rengöringssystem består av ett lätt rengöringsverktyg i rostfritt stål i 1 stycke och utbytbara engångs- och absorberande rengöringsdynor som ger effektiv rengöring och desinfektion i svåråtkomliga områden.
  • Den rektangulära formen gör det lätt att uppnå överlappande raka linjer
  • Låg profil 360° vridbart huvud ger snabb enkel åtkomst till besvärliga områden
  • Gångled och lätt design
  • Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på mopphuvudets ram; lätt att byta ut med handskar
  • Små packkvantiteter är optimerade för användning i ensession
  • Välpassad quiltad polyesterdyna säkerställer effektiv, jämn yttäckning, vilket minskar antalet livskraftiga och icke-livsdugliga föroreningar och säkerställer maximalt avlägsnande av rester
  • Sorbent dubbelt lager Quiltec™ kuddar med förseglade kant säkerställer att partiklar och fibrer minimeras
  • Rengöringsdynor finns förmättade med 70% IPA
Obs: Rengöringsdynor säljs separat (se MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Se QuickConnect™ Mopphuvudsramar och handtag för långskaft EasyReach alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lägg platt moppram
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 7,25 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 18 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Färgkodad Nej