Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål EasySampler™
Produktkod. 10648534
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10648534 200 ml Varje
15529650 60 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10648534 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53601000
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det är möjligt att ta flera prover från bulkgods med denna provtagare snabbt och enkelt. Tömningen har förenklats kraftigt och sker i denna modell via tippen.
Prover kan tömmas direkt i provbehållaren utan att sedan behöva ta isär den EasySampler t.ex. när man skaffar ett blandprov. Bulkmaterialet måste vara frittflytande eller självflytande för optimal prestanda.
  • Rostfritt stål V4A (1.4404)
  • För provöppningar från 52 mm diameter
  • Längd på provkammaren, 500 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Prov på lans
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Längd (metrisk) 1045 mm
Längd (metrisk) skål 500 mm