Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål EasySampler™
Beskrivning
Prover kan tömmas direkt i provbehållaren utan att sedan behöva ta isär den EasySampler t.ex. när man skaffar ett blandprov. Bulkmaterialet måste vara frittflytande eller självflytande för optimal prestanda.
- Rostfritt stål V4A (1.4404)
- För provöppningar från 52 mm diameter
- Längd på provkammaren, 500 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sample Lance |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2.03 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| För användning med (applikation) | All-Level/Cross-Sectional Sample |
| Diameter (engelska) Öppning | 3.94 in. |
| Diameter (metrisk) öppning | 100 mm |
| Längd (engelska) | 39.17 in. |
| Längd (engelska) Skaft | 34.25 in. |
| Visa mer |