Läs mer
Contec™ EasySat™ Hinklöst golvmoppsystem
BIOPHARMA
Produktkod. 16655514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
21,5 x 18,25 x 4,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
16655514 21,5 x 18,25 x 4,75 tum. Varje
1 options
Produktkod. 16655514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer BLMOPQC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eliminera behovet av en hink eller vridare i renrumsmopping. De Contec™ EasySat™ Hinklös golvmopp har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial och är helt autoklaverbart. En tryckknappsflödeskontroll släpper ut rengöringslösning vid behov.
  • Eliminerar helt behovet av hink eller vridare
  • Designad speciellt för användning i renrum
  • Har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial, vilket är ett lätt polyestertyg laminerat för att rengöra esterskum för utmärkt nötningsbeständighet
  • Systemet inkluderar en 1,5 L (52 oz.) genomskinlig lösningstank som kan rengöra upp till 5 000 kvadratfot
  • Tanken väger endast 3,2 kg (7 lb.) när den är full
  • Tryckknappsflödeskontroll släpper rengöringslösning vid behov
  • Vinklade mopphuvuden rengör svåråtkomliga områden och kan fästas och tas bort inom några sekunder
  • System och mopphuvuden är helt autoklaverbara upp till 121 °C (250 F) °i 30 minuter
  • Mopphuvuden finns i vanliga och texturerade stilar och finns även gammabestrålade
  • Huvuden fästs enkelt på ramen med traditionella kardborrefästen
Compliance
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mått 21,5 x 18,25 x 4,75 tum.
Produkttyp Ramadapter
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 21,5 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 55 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 12 cm
Höjd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 46 cm
För användning med (applikation) Idealisk för användning med desinfektionsmedel, designade speciellt för renrumsgolv
Certifikat och efterlevnad AAMI ISO 11137
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.