Läs mer
Greiner Bio-One EASYseal™ Självhäftande tätningsmedel
Produktkod. 10696771
Change view
Färg:
Genomskinlig
Produktkod. Färg
10696771 Genomskinlig
1 options
Produktkod. 10696771 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 676001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot avdunstning och kontaminering. Greiner Bio-One™ VIEWseal™ Adhesive Sealer är en standard självhäftande folie för förseglingsmikroplattor.
  • Belagd med ett akrylatlim
  • Täckning/förvaring av mikroplattor (t.ex. i ELISA applikationer)
  • Skydd mot avdunstning och kontaminering
  • Lämplig för optiska mätningar
  • Endast för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Genomskinlig
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 135.1 mm
nr per ärende 100
Mått (L x B) 135.1 x 79.38 mm
Bredd (metrisk) 79.38 mm
Produkttyp Sealer
Lim Akryl
Tjocklek 50,8μ m
Plattkompatibilitet Mikroplatta