Läs mer
Invitrogen™ EasySelect™Pichia Expression Kit
Beskrivning
EasySelect™ Pichia Expression Kit tillhandahåller alla nödvändiga komponenter för proteinproduktion i jästen Pichia pastoris. Kitet EasySelect™ innehåller Pichia-jäststammar, uttrycksvektorer och reagenser som möjliggör transformation av Pichia-celler. Selektion med Zeocin™ antibiotika gör det enkelt att screena för varianter med högt kopietal.
Fördelar med uttryckssystemet Pichia pastoris:
- Odla Pichia-celler lika lätt somE. coli
- Erhåll högre celldensitet än andra mikrobiella uttryckssystem.
- Generera mer protein per cell än andra mikrobiella uttryckssystem.
- Dra nytta av eukaryot proteinbearbetning, proteinveckning och posttranslationella modifieringar.
- Skala lätt upp från skakkolvar upp till jäsning i industriell skala.
Ett beprövat proteinuttryckssystem
Under de senaste 30 åren har Pichia pastoris använts av laboratorier och industri världen över för att producera hundratals olika proteiner från många arter, inklusive människor (Ref 1, 2, 3). Pichia pastoris kan odlas lika enkelt som bakterier (E. coli) eller jäst (Saccharomyces cerevisiae) men erbjuder många fördelar jämfört med dessa system (Ref 4). Pichia pastoris kan växa till mycket högre celltäthet än bakterier eller annan jäst. Pichia pastoris kan odlas på metanol som enda kolkälla, vilket gör uppskalning till industriella nivåer relativt billigt.
Kraften i AOX1 Promoter
EasySelect™ Pichia Expression Kit använder promotorn från genen Pichia alcohol oxidase 1 (AOX1) för att driva produktionen av ditt protein. Pichia pastoris kan växa på metanol som sin enda kolkälla. När det odlas med metanol som enda kolkälla representerar AOX1 mRNA upp till 5 % av det totala mRNA och AOX1-enzymet kan utgöra upp till 30 % av cellvikten (Ref 5).
EasySelect™ Pichia Expression-systemet levereras med pPICZ- och pPICZ-vektorerna α. pPICZ- och pPICZ-vektorerna α innehåller en multipla kloningsplats (MCS) och möjliggör insättning av din gen av intresse under kontroll av AOX1-promotorn. pPICZ- och pPICZ-vektorerna α innehåller också en c-Myc-tagg för enkel detektion och en polyhistidin (6xHis)-tagg för enkel detektion och rening av ditt protein.
Eftersom Pichia pastoris naturligt utsöndrar få proteiner kan du använda den extracellulära signalsekvensen i pPICZα-vektorer för att tvinga utsöndring av ditt protein i odlingsmediet för att förenkla rening nedströms.
Få integration med högt kopinummer med Zeocin™ antibiotika
EasySelect™ Pichia Expression Kit använder antibiotikan Zeocin™ för att selektera för transformerade Pichia-celler. pPICZ- och pPICZ-vektorer α innehåller bleomycingenen från Streptoalloteichus hindustanus (Sh ble) som ger resistens mot Zeocin™ antibiotika. pPICZ- och pPICZ-vektorerna α kan stabilt integreras i Pichia-genomet. Genom att öka koncentrationen av Zeocin™ antibiotika kan du enkelt välja kloner med högst antal integranter och högst proteinuttryck.
EasySelect™ Pichia Expression Kit innehåller följande komponenter:
- Stab vials med Pichia pastoris och E. colistammar för att starta dina odlingar.
- Lösningar för att göra transformationskompetenta Pichia-celler.
- pPICZ och pPICZ-αvektorer för att fusionera din gen till AOX1-promotom.
- Sekvenseringsprimrar för att bekräfta infogning av din gen i pPICZ-vektorerna.
- Zeocin™ antibiotika för att selektera transformerade Pichiaceller .
Referenser
- Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofiska jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 jan; 24(1):45-66. [PubMed]
- Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermenterkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 augusti; 13(4):329-32. [PubMed]
- Cregg JM. Introduktion: skillnader mellan Pichia pastoris och andra uttryckssystem. Metoder Mol Biol. 2007;389:1-10. [PubMed]
- Cregg JM, Tolstorukov I, Kusari A, Sunga J, Madden K, Chappell T. Uttryck i jästen Pichia pastoris. Metoder Enzymol. 2009;463:169-89. [PubMed]
- Cregg JM, Madden KR, Barringer KJ, Thill GP, Stillman CA. Funktionell karakterisering av de två alkoholoxidasgenerna från jästen Pichia pastoris. Mol Cell Biol. 1989 mar; 9(3):1316-23. [PubMed]
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Zeocin™ (ZeoR) |
| Bakterie- eller jäststam | GS115, KM71H, X-33 |
| Innehåll och lagring | EasySelect Pichia Expression Kit innehåller 20 μg av var och en av plasmiderna pPICZ A, B och C och pPICZα A, B och C; Pichia pastoris-stammar X-33 (vildtyp), GS115 (his4), KM71H (arg4 aox1::ARG4) och kontrollstammar för både intracellulärt och utsöndrat uttryck; 250 mg Zeocin™-antibiotikum; media (YP och YNB), EasyComp™Pichia Transformation Kit, 2μ g vardera 5' AOX1 , 3' AOX1 ochα -faktorsekvenseringsprimrar. pPICZ och pPICZ-αvektorer är också tillgängliga separat. A la cZ-positiv expressionskontroll tillhandahålls med pPICZ. Förvara stammar vid +4 °C. Förvara vektorer och primrar vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym⁄ MCS |
| Promotor | AOX1 |
| Celltyp | Jästceller |
| Formatera | Kit |
| Art | P. pastoris |
| Vektor | pPIC |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- EASYSELECT PICHIA EXPRESSION KIT 00
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol, Phleomycin from Streptomyces verticillus