Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human Monocyte Isolation Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL whole blood
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- The EasySep™ Direct Human Monocyte Isolation Kit isolates functional, highly purified CD14+ monocytes directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- No lysis, density gradient centrifugation or other processing steps are required and isolated cells are immediately available for flow cytometry, functional assays, culture and other downstream applications
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Monocytes, Myeloid Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 100 mL whole blood |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.