Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit
Kvantitet:
100 mL whole blood
Beskrivning
- The EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | NK Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 100 mL whole blood |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.