Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit
Kvantitet:
1 x 109 cells
Beskrivning
- The EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit is designed to isolate gamma/delta T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-gamma/delta T cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using the EasySep™ magnet without the use of columns
- The desired cells are poured off into a new tube
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T Cells, T Cells, Other Subsets |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 1 x 109 cells |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.