Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Human NK Cell Enrichment Kit
Kvantitet:
1 x 109 cells
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- The EasySep™ Human NK Cell Enrichment Kit is designed to isolate NK cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-NK cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | NK Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 1 x 109 cells |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.