Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit
Kvantitet:
1 x 109 Cells
Beskrivning
- The EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit is designed to isolate B cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-B cells and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
- Labeled cells are separated using and EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
- This product replaces the EasySep™ Mouse B Cell Enrichment Kit (Catalog #19754) for even faster cell isolations
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | B Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 1 x 109 Cells |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.