Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Rat T Cell Isolation Kit
Kvantitet:
1 x 109 cells
Beskrivning
- The EasySep™ Rat T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from single-cell suspensions of splenocytes or lymph nodes or from whole blood by negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 1 x 109 cells |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.