Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ EasySlide Enhandsbosshuvud
Produktkod. 31237675
Change view
Höjd (metrisk):
54 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
31237675 54 mm
1 options
Produktkod. 31237675 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2450
Beräknad leverans: 20-11-2026
Det nya EasySlide enhands-bosshuvudet möjliggör smidiga justeringar, snabb ompositionering och säker fixering för effektiva laboratorieinstallationer.
  • Robust och lätt aluminiumlegering
  • Lämplig för fästning av stavar upp till Ø 12 mm
  • Bosshuvudet monteras på en Ø 12 mm stång där det är flexibelt höjdjusterbart
  • Intern plastkullager för exceptionellt mjuk glid
  • Med en hand—kan bosshuvudet placeras och låsas utan ansträngning med en hand
  • Stora aluminiumräffrade skruvar för säker, verktygsfri åtdragning
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 54 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Bosshead
Vikt (metrisk) 160 g