Läs mer
Greiner Bio-One EASYstrainer Cellsil, liten, för 1,5 till 15 ml rör
Produktkod. 17214494
Change view
Maskstorlek:
40 μm
Färg:
Grön
Produktkod. Maskstorlek Färg
17214494 40 μm Grön
1 options
Produktkod. 17214494 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 542140
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För snabb och säker filtrering av cellsuspensioner och primärcellisolat
  • Liten diameter
  • Enkelpackad
  • För rör från 1,5 till 15 ml volym
  • Handtag och mantelyta för förbättrad aseptisk hantering
  • Ventilationslucka för snabb filtrering förhindrar vätskeöverskott
  • Staplingsbar för sekventiell filtrering i ett steg
  • Inverterbar övre del för återvinning av kvarvarande celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Rör, 1,5 till 15 ml
Maskstorlek 40 μm