Läs mer
Greiner Bio-One EASYstrainer Cellsil, liten, för 1,5 till 15 ml rör
Produktkod. 17833162
Change view
Maskstorlek:
20 μm
40 μm
Färg:
Grön
Rött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Maskstorlek Färg
17833162 20 μm Rött
17214494 40 μm Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17833162 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 542120
Beräknad leverans: 21-09-2026
För snabb och säker filtrering av cellsuspensioner och primärcellisolat
  • Small diameter
  • Single packed
  • For tubes from 1.5 to 15 mL volume
  • Handle and mantle surface for improved aseptic handling
  • Venting slot for fast filtration, prevents liquid overspill
  • Stackable for sequential filtration in one step
  • Invertible upper part for recovery of retained cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Produkttyp Cell Strainer
Sterilitet Sterile
För användning med (utrustning) Tubes, 1.5 to 15 mL
Maskstorlek 20 μm