Läs mer
Greiner Bio-One EASYstrainer cellsil, för 50 ml rör
Produktkod. 15391067
Change view
Maskstorlek:
70 μm
Färg:
Blått
Produktkod. Maskstorlek Färg
15391067 70 μm Blått
1 options
Produktkod. 15391067 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 542070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1332.83 SEK / Paket med 50
    Save 107.17 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
För snabb och säker filtrering av cellsuspensioner och primärcellisolat
  • Passar alla standard 50mL-rör
  • Handtag och mantelyta för förbättrad aseptisk hantering
  • Ventilationsspår mellan rör och filter för snabb filtrering
  • Tre färgkodade nätstorlekar
  • Ingen vätskeöverskott
  • Bekväm blist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Snabb och säker filtrering av cellsuspensioner och primärcellsisolat
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Standardrör, 50 ml
Maskstorlek 70 μm